1-Acetyl-4-piperidone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-Acetyl-4-piperidone
166820250 166821000
ACRO166820250EA 965 NOK
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetyl-4-piperidone 97%
1-Acetyl-4-piperidone
Formel: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Tetthet: 1,14 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006190
CAS-nummer: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test