1,3,5-Trimetoksybensen ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
A13981.09 A13981.18 A13981.30
A13981.09EA 420 NOK
A13981.09 A13981.18 A13981.30
1,3,5-Trimetoksybensen ≥99%
1,3,5-Trimetoksybensen
Purity: 99% CAS No.: 621-23-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 51-53° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 1307993 MDL No.: MFCD00008385
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 255 °C
Smeltepunkt: 51…53 °C
Flash punkt: 85 °C (185 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008385
CAS-nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4