3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 1225 NOK
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₄
Kokepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146…149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008389
CAS-nummer: 642-71-7
EINECS: 211-387-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %