Geraniol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 735 NOK
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
Kokepunkt: 229…230 °C (757 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 0,878 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002917
CAS-nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %