1-Boc-4-piperidone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 885 NOK
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidone 99%
1-Boc-4-piperidone
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Smeltepunkt: 74…75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151800
CAS-nummer: 79099-07-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %