(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 1575 NOK
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06658929
CAS-nummer: 134615-24-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)