1-Boc-piperazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050 367280250
ACRO367280050EA 2300 NOK
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
1-Boc-piperazine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075265
CAS-nummer: 57260-71-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %