3-Acetoxyindole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
156660010 156660050
ACRO156660010EA 890 NOK
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acetoxyindole 97%
3-Acetoxyindole
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Smeltepunkt: 128…131 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014561
CAS-nummer: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %