Indol-3-ylacetonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
156650250
156650050
ACRO156650250EA
1725
NOK
ACRO156650250
ACRO156650050
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Indol-3-ylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ MW: 156,19 g/mol Kokepunkt: 156…160 °C (,2 mmHg) Smeltepunkt: 35…37 °C Flash punkt: 206 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005628 CAS-nummer: 771-51-7 EINECS: 212-232-1 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear yellow-brown to brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥96.0 % |
UV | at 254 nm A: ≤0.05 |
pH | 4.0 to 4.5 |