3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
368210100 368210500
ACRO368210100EA 4125 NOK
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
3-Bromo-3-buten-1-ol
Formel: C₄H₇BrO
MW: 151 g/mol
Kokepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,522 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00154041
CAS-nummer: 76334-36-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %