2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367560010 367560050
ACRO367560010EA 1275 NOK
ACRO367560010 ACRO367560050
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Smeltepunkt: 64…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179448
CAS-nummer: 191171-55-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %