3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 1100 NOK
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Smeltepunkt: 89…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03453668
CAS-nummer: 210907-84-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %