4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 1225 NOK
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Smeltepunkt: 165…170 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093721
CAS-nummer: 214360-73-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %