Prøvetakere, ventillanse
Leverandør: BURKLE
5359-1600 5359-1800
300-0076EA 46550 NOK
300-0076 300-0077
Prøvetakere, ventillanse
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Prøvetakere for tyktflytende, pasta-lignende og halvflytende stoffer.
  • Optimalisert åpningsmekanisme (kan demonteres fullstendig)
  • Enkel å bruke og rengjøre
  • Ulike lag forblir intakte, spesielt med pastalignende stoffer
Designed for use in pharmaceutical applications.
Sertifiseringer: DIN 51750.3 and 53242.3