Prøvetakere, pigmentlanse
Leverandør: BURKLE
5369-0300 5369-0900 5369-0610 5369-0910 5369-0600 5369-0310
231-0480EA 6950 NOK
231-0480 231-0484 231-0483 231-0485 231-0482 231-0481
Prøvetakere, pigmentlanse
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Pigmentlanse for å ta prøver av pigmenter, masser og klumpete partivarer.
  • Med halvåpen sylinder, 50 %, for svært klebrige produkter
  • Med kvartåpen sylinder, 25 %, for lett klebrige produkter
  • Rustfritt stål V4A (1,4404)