1-Phenyl-1-propyne 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
171320050 171320250
ACRO171320050EA 1225 NOK
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phenyl-1-propyne 99%
1-Phenyl-1-propyne
Formel: C₆H₅CCCH₃
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009272
CAS-nummer: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %