(3-Bromopropyl)benzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-phenylpropane
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 365 NOK
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzene 98%
(3-Bromopropyl)benzene
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199,09 g/mol
Kokepunkt: 219…220 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,31 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000257
CAS-nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %