4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 720 NOK
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Smeltepunkt: 94…99 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03093897
CAS-nummer: 171364-82-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %