4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010 367510050
ACRO367510010EA 1850 NOK
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Smeltepunkt: 153…155 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01319051
CAS-nummer: 181219-01-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %