3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367600010 367600050
ACRO367600010EA 845 NOK
ACRO367600010 ACRO367600050
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Smeltepunkt: 103…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03084758
CAS-nummer: 329214-79-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
GC ≥96.0 %