(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 1120 NOK
8.43872.0010 8.43872.0005
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid zS, Sigma-Aldrich®
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184.17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060353
CAS-nummer: 452-14-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass 184.16 g/mol