Renromsservietter, Amplitude™ Delta™
Leverandør: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 13350 NOK
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Renromsservietter, Amplitude™ Delta™
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Denne servietten er eksepsjonelt ren og slitesterk. Den er laget av 100% syntetisk fiber og formet ved hjelp av spunlacing-prosessen, og den er utformet for rengjøring av optiske produkter som linser og speil Den har utmerket kjemisk resistens og er derfor ideell for bruk med løsemidler. Den åpne fiberstrukturen gir utmerket sorpsjonsevne.
  • Svært lave nivåer av partikler og ekstraherbare stoffer
  • Sterk og holdbar
  • Svært myk, ripesikker tekstur
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5 og M3.5.
Farge: hvit
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.