Renromsservietter, Amplitude™ Epsilon™
Leverandør: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 740 NOK
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Renromsservietter, Amplitude™ Epsilon™
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Denne servietten er laget av spesialgradert blå cellulose og polyester, med forbedret renhet og utmerket sorpsjonsevne.
  • Fargefast blåfarge gjør det mulig med differensiering
  • Lave nivåer av partikler og ekstraherbare stoffer
  • Sterk og holdbar
Cellulosen bruker en fargefast farge for å minimere fargeavsmitting. Servietten er derfor ideell for våtområder som krever rengjøring og fjerning av søl, og for bruk som absorberende arbeidsoverflatemateriale med lavt partikkelnivå.
Anbefalt for bruk i renromklasse 1000, ISO-klasse 6 og ovennevnte renrombruksområder.
Farge: blå
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de siste testresultatene og testmetodene på leverandørens webområde.