UHPLC-kolonner, Accucore™ PFP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
17426-012105 17426-013005 17426-014005 17426-052130 17426-053030 17426-102130 17426-103030 17426-104630 17426-152130 17426-153030 17426-154630
554-1954EA 6750 NOK
554-1954 554-1955 554-1956 554-1921 554-1922 554-1924 554-1925 554-1926 554-1927 554-1928 554-1929
UHPLC-kolonner, Accucore™ PFP
Kromatografikolonner
Disse kolonnene gir alternativ selektivitet til C18, spesielt for halogenerte analytter. Disse enhetene er basert på Core Enhanced Technology og gir raske separasjoner med høy oppløsning uten forhøyet mottrykk som kreves ved partikler på under 2 µm.
  • Lavere mottrykk
  • Ekstra retensjon for halogenerte forbindelser
  • Unik selektivitet for ikke-halogenerte, polare forbindelser