UHPLC-kolonner, Accucore™ HILIC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 7600 NOK
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
UHPLC-kolonner, Accucore™ HILIC
Kromatografikolonner
Disse kolonnene gir forbedret retensjon av polare og hydrofile analytter. Disse enhetene er basert på Core Enhanced Technology og gir raske separasjoner med høy oppløsning uten forhøyet mottrykk som kreves ved partikler på under 2 µm.
  • Lavere mottrykk
  • Alternativ selektivitet til C18, uten ion-par eller derivatisering
  • Forbedret følsomhet for MS-deteksjon
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phase provides alternative selectivity to C18 without ion-pairing orMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse 10038-766 10038-762 10038-764 10038-754 10038-748 10039-138 10039-136 10039-132
Environmentally Preferable
pH område 2 to 8 2 to 8 2 to 8 2 to 8 2 to 8 2 to 8 2 to 8 2 to 8
Overflate areal 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g 130 m²/g