α-Brom-2-klortoluen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 1975 NOK
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Brom-2-klortoluen 97%
α-Brom-2-klortoluen
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 103…104 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,586 g/cm³
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000566
CAS-nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %