4-brombensyl klorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
346750050 346750250
ACRO346750050EA 785 NOK
ACRO346750050 ACRO346750250
4-brombensyl klorid 98%
4-brombensyl klorid
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kokepunkt: 136…139 °C (27 mmHg)
Smeltepunkt: 36…40 °C
MDL nummer: MFCD00040867
CAS-nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,01394
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %