α-Brom-2,6-difluortoluen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 1025 NOK
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Brom-2,6-difluortoluen 97%
α-Brom-2,6-difluortoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Smeltepunkt: 51…55 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000329
CAS-nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %