α-Brom-2-fluortoulen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 485 NOK
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Brom-2-fluortoulen 98%
α-Brom-2-fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Kokepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,567 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000324
CAS-nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %