α-Brom-4-fluortoulen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
197970050 197970250
ACRO197970050EA 585 NOK
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Brom-4-fluortoulen 97%
α-Brom-4-fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,517 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000359
CAS-nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %