4-brom-α,α,α-trifluortoluen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 760 NOK
ACRO166670050 ACRO166670250
4-brom-α,α,α-trifluortoluen 99%
4-brom-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kokepunkt: 154…155 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,6 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000398
CAS-nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %