α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
148310050 148310250
ACRO148310050EA 660 NOK
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007184
CAS-nummer: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %