4-Isopropylbensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cuminaldehyde
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 490 NOK
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropylbensaldehyd 98%
4-Isopropylbensaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokepunkt: 234…235 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,979 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006953
CAS-nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Indeks: 13,02648
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %