Renromsservietter, Polynit
Leverandør: CONTEC
PN-1818 PN-1212 PN-99 PN-44 LWPN0003
115-2390EA 2125 NOK
115-2390 115-2144 CONTPN-99 CONTPN-44 CONTLWPN0003
Renromsservietter, Polynit
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Polynit wipes are made of 100% knitted textured polyester with knife cut edges for a very soft wipe.
  • Laundered knitted 100% polyester fabric for extremely low levels of particles and fibres
  • Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching
  • 100% knitted polyester is compatible with many solvents
  • Durable fabric is abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
Servietten har eksepsjonelt få partikler og ekstraherbare rester, og har god sorpsjonsevne. Den er derfor ideell til generell regnjøring, tørking av utvendige overflater på produkter, og til rengjøring av innvendige overflater.
Recommended for ISO Class 5 – 6 environments.
Farge: hvit