Butyrfenon 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
154411000 154415000
ACRO154411000EA 1050 NOK
ACRO154411000 ACRO154415000
Butyrfenon 99%
Butyrfenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Kokepunkt: 228…230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 11…13 °C
Tetthet: 0,988 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009397
CAS-nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5185 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure