Valerophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
140800250 140801000 140800050 140805000
ACRO140800250EA 660 NOK
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050 ACRO140805000
Valerophenone 98%
Valerophenone
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 105…107 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009480
CAS-nummer: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %