4-Metoksyfenylaceton 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 860 NOK
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Metoksyfenylaceton 98+%
4-Metoksyfenylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokepunkt: 266…268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -15 °C
Tetthet: 1,067 g/cm³
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008773
CAS-nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %