4-Hydroksybensylaceton 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
176470500 176472500
ACRO176470500EA 1250 NOK
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hydroksybensylaceton 99+%
4-Hydroksybensylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002394
CAS-nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %