m-Toluensyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Methylbenzoic acid
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 1375 NOK
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
m-Toluensyre 99%
m-Toluensyre
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 108…112 °C
Tetthet: 1,054 g/cm³
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Indeks: 12,09673
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %