m-Toluensyre for syntese
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 363 NOK
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluensyre for syntese
m-Toluensyre
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 108…111 °C
Tetthet: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Indeks: 12,09673
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C