4-tert-Butylbensosyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
8.20238.0100EA 382 NOK
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
4-tert-Butylbensosyre for syntese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbensosyre
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Kokepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 165…167 °C
Tetthet: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002563
CAS-nummer: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C