p-Toluensyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 1975 NOK
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
p-Toluensyre 98%
p-Toluensyre
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 274…275 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 179…182 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002565
CAS-nummer: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Indeks: 12,09673
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)