3-Methylanthranil acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
103970100 103970500
ACRO103970100EA 1200 NOK
ACRO103970100 ACRO103970500
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173…177 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007745
CAS-nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %