5-Metylanthraninsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 535 NOK
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
5-Metylanthraninsyre 97%
5-Metylanthraninsyre
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 174…177 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007909
CAS-nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %