4-Nitro-m-toluensyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
127281000 127285000
ACRO127281000EA 540 NOK
ACRO127281000 ACRO127285000
4-Nitro-m-toluensyre 99%
4-Nitro-m-toluensyre
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Kokepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 216…219 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007168
CAS-nummer: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %