3-Nitro-p-toluic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 370 NOK
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 187…190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007174
CAS-nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %