6-Hydroksy-m-toluensyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 875 NOK
ACRO163860100 ACRO163860500
6-Hydroksy-m-toluensyre 98%
6-Hydroksy-m-toluensyre
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 151…155 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002461
CAS-nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Indeks: 12,02650
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %