α-Methylstyrene stabilised for syntese
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 312 NOK
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Methylstyrene stabilised for syntese
α-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 165,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008859
CAS-nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
FN: 2303
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C