2,6-Diklortoluen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 945 NOK
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Diklortoluen 99+%
2,6-Diklortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 196…203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000576
CAS-nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %