2,4-Diklortoluen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 2075 NOK
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Diklortoluen 99%
2,4-Diklortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000583
CAS-nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %